Få mere at vide
17-Hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl acetat, Mikromol™
Beskrivelse
17-Hydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl acetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 10106-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C24H30O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dexamethason Impurity I, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, Dexamethasone Acetate Impurity H, Dexamethasone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetat |
| Vis mere |