missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-Ethynylestriol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Ethynylestriol |
| CAS | 4717-40-2 |
| Molekylær formel | C20 H24 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)18(22)11-17-16-6-4-12-10-13(21)5-7-14(12)15(16)8-9-19(17,20)2/h1,5,7,10,15-18,21-23H,4,6,8-9,11H2,2H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.4 |
| Formel vægt | 312.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?