missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-epi-Testosterone Enanthate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17Alpha-Testosterone Enantate |
| CAS | 219296-36-3 |
| Molekylær formel | C26 H40 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxoheptyl)oxy]-','(17α)- (9CI), 3-Oxoandrost-4-en-17α-yl heptanoate, 17α-Testosterone enantate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23+,25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.594 |
| Formel vægt | 400.298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?