missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-epi-Nandrolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Nandrolone |
| CAS | 4409-34-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H26 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 17alpha-Hydroxyestr-4-en-3-one, (17alpha)-19-Nortestosterone, 17alpha-Nandrolone, 19-Nor-17alpha-testosterone, Epinandrolone, Norepitestosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@H]2O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?