Få mere at vide
17-epi-Estradiol Valerate (17alpha-Estradiol Valerate), Mikromol™
Artikelnummer. 30049375
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049375 25 mg
30050861 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049375 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0209.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17-epi-Estradiol Valerate (17alpha-Estradiol Valerate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-epi-Estradiol Valerate
CAS 182624-54-0
Analyt- eller komponentnavne 17-epi-Estradiol Valerate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 17-epi-Estradiol Valerate, 17alpha-Estradiol Valerate
InChI formel InChI=1S/C23H32O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,14,18-21,24H,3-6,8,10-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,23+/m1/s1
SMIL CCCCC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(8R,9S,13S,14S,17R)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 356.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 356.2351 g/mol