missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-DMAG hydrochloride, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Water-soluble analog of 17-AAG (Cat. No. 1515) and geldanamycin (Cat. No. 1368). Binds the ATP binding site of Hsp90 and inhibits its chaperone activity. Displays more potent antitumor activity than 17-AAG (mean GI50 values are 53 and 123 nM for 17-DMAG and 17-AAG respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-DMAG hydrochloride |
| CAS | 467214-21-7 |
| Molekylær formel | C32H49ClN4O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 17-Demethoxy-17-[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]geldanamycin hydrochloride |
| InChI nøgle | DFSYBWLNYPEFJK-ZOKRJHFSSA-N |
| SMIL | CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCCN(C)C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC.Cl |
| IUPAC navn | [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S)-21-[2-(dimethylamino)ethylamino]-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 653.214 |
| PubChem CID | 131954774 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?