Få mere at vide
17-DMAG hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18035372
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18035372 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18035372 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2610/1
Water-soluble Hsp90 inhibitor
Water-soluble analog of 17-AAG (Cat. No. 1515) and geldanamycin (Cat. No. 1368). Binds the ATP binding site of Hsp90 and inhibits its chaperone activity. Displays more potent antitumor activity than 17-AAG (mean GI50 values are 53 and 123 nM for 17-DMAG and 17-AAG respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-DMAG hydrochloride
CAS 467214-21-7
Molekylær formel C32H49ClN4O8
Mængde 1 mg
Synonym 17-Demethoxy-17-[[2-(dimethylamino)ethyl]amino]geldanamycin hydrochloride
InChI nøgle DFSYBWLNYPEFJK-ZOKRJHFSSA-N
SMIL CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCCN(C)C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC.Cl
IUPAC navn [(3R,5S,6R,7S,8E,10S,11S)-21-[2-(dimethylamino)ethylamino]-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 653.214
PubChem CID 131954774
Formel vægt 653.21
Procent renhed >99%