Få mere at vide
17-Desoxy-Dexamethasone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desoxymetasone 21-Acetate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO5/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-23(15,4)24(17,25)20(29)11-22(18,3)21(13)19(28)12-30-14(2)26/h7-8,10,13,17-18,20-21,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 418.2156 |