Få mere at vide
17-Deshydroxyacetyl 17-Carbonyl Prednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Deshydroxyacetyl 17-Carbonyl Prednisolone |
| CAS | 167997-18-4 |
| Molekylær formel | C20 H26 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c1-18-7-5-13(22)9-12(18)3-4-14-15-6-8-20(24,11-21)19(15,2)10-16(23)17(14)18/h5,7,9,11,14-17,23-24H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C=O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330.1831 |