Få mere at vide
17-Desacetyl Norgestimate-d6 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Desacetyl Norgestimate-d6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13D,16D |
| Formel vægt | 333.257 |