Få mere at vide
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17914456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1237.060025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Dehydroxy Buprenorphine
CAS 97203-04-8
Analyt- eller komponentnavne 7-Dehydroxy Buprenorphine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C29 H39 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7-(2,2-dimethyl-1-methylenepropyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-6-methoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol, 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Buprenorphine Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C29H39NO3/c1-17(26(2,3)4)20-15-27-10-11-29(20,32-5)25-28(27)12-13-30(16-18-6-7-18)22(27)14-19-8-9-21(31)24(33-25)23(19)28/h8-9,18,20,22,25,31H,1,6-7,10-16H2,2-5H3/t20-,22-,25-,27-,28+,29?/m1/s1
SMIL CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(=C)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
Molekylvægt (g/mol) 449.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 449.293 g/mol