Få mere at vide
17-(Cyclopropylmethyl)-4'',4'',5'',5''-tetramethyl-4'',5''dihydro-(7betaH)-6alpha,14-ethano-(5betaH)-difurano[2',3',4',5':4,12,13,5;2'',3'':6,7]-14alpha-morphinan-3-ol, Mikromol
Artikelnummer. 30458022
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458022 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458022 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0120.020025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
17-(Cyclopropylmethyl)-4'',4'',5'',5''-tetramethyl-4'',5''dihydro-(7betaH)-6alpha,14-ethano-(5betaH)-difurano[2',3',4',5':4,12,13,5;2'',3'':6,7]-14alpha-morphinan-3-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buprenorphine Furanyl
CAS 89663-73-0
Analyt- eller komponentnavne Buprenorphine Furanyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H37 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8a,12a-Ethano-4,8-methano-12bH-benzofuro[3,2-e]furo[2,3-g]isoquinolin-1-ol, 7-(cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,9,9a,10,11-octahydro-10,10,11,11-tetramethyl-, (4bS,8R,8aS,9aR,12aR,12bR)- (9CI), Buprenorphine Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C28H37NO3/c1-24(2)19-14-26-9-10-28(19,32-25(24,3)4)23-27(26)11-12-29(15-16-5-6-16)20(26)13-17-7-8-18(30)22(31-23)21(17)27/h7-8,16,19-20,23,30H,5-6,9-15H2,1-4H3/t19-,20-,23-,26-,27+,28-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC1(C)O[C@]23CC[C@@]4(C[C@@H]2C1(C)C)[C@H]5Cc6ccc(O)c7O[C@@H]3[C@]4(CCN5CC8CC8)c67
IUPAC navn (1S,2S,6R,14R,19R)-5-(cyclopropylmethyl)-17,17,18,18-tetramethyl-13,16-dioxa-5-azaheptacyclo[13.5.2.1^{2,8}.0^{1,6}.0^{2,14}.0^{15,19}.0^{12,23}]tricosa-8(23),9,11-trien-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 435.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.2773 g/mol