missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17-beta-Hydroxy Exemestane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Hydroxy Exemestane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16,18,22H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 298.1933 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?