Få mere at vide
17(beta)-Hydroxy-5(alpha)-androstano[3,2-c]pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17beta-Hydroxy-5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole |
| CAS | 28032-00-0 |
| Molekylær formel | C20H30N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (5α,17β)-2’H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N2O/c1-19-8-7-16-14(15(19)5-6-18(19)23)4-3-13-9-17-12(11-21-22-17)10-20(13,16)2/h11,13-16,18,23H,3-10H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CC[C@@]4([H])CC5=C(C=NN5)C[C@@]43C |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2358 |