Få mere at vide
17-Amino-10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-Amino-10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecanoic Acid |
| CAS | 1143516-05-5 |
| Molekylær formel | C12 H24 N2 O7 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Semaglutide Impurity 44 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O7/c13-1-3-18-5-7-20-9-11(15)14-2-4-19-6-8-21-10-12(16)17/h1-10,13H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | NCCOCCOCC(=O)NCCOCCOCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl]amino]ethoxy]ethoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.328 |
| Formel vægt | 308.158 |