missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

17-alpha-Methylestradiol, TRC

Artikelnummer. 30468975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468975 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30464550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 17Alpha-Methylestradiol
CAS 302-76-1
Molekylær formel C19 H26 O2
Mængde 50 mg
Synonym 17-alpha-Methylestradiol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol','17-methyl-','(17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol','17-methyl- (7CI,8CI), Estradiol','17-methyl- (6CI), (17β)-17-Methylestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 17-Methyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 17-Methylestradiol, 17
InChI formel InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h4,6,11,15-17,20-21H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,19+/m1/s1
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17S)-13,17-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 286.409
Formel vægt 286.193
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.