Få mere at vide
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 99%
Produktkod. 15438539
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
200mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15438539 100 mg 100mg
15428539 25 mg 25mg
15408539 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15438539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66960.MC
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Besidder anti-tumor aktivitet
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) hæmmer varmechokprotein 90 (Hsp90), ekspressionen af varmechokfaktor-1 og aktiviteten af onkogene proteiner såsom N-ras, Ki-ras, c-Akt og p185erB2. Ud over dets antitumorvirkninger inducerer 17-AAG også apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i DMSO ved 150 mg/ml; opløselig i ethanol ved 5 mg/ml. Meget dårligt opløseligt i vand
Bemærkninger
Forskning Anvendelse Kun: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75747-14-7
Molekylær formel C31H43N3O8
Molekylvægt (g/mol) 585.698
MDL nummer MFCD04973892
InChI nøgle AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Synonym 17-aag
PubChem CID 133688938
IUPAC navn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-tri oxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamat
SMIL CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Smeltepunkt 207°C to 209°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formel vægt 585.69
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.