Få mere at vide
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 99%
Artikelnummer. 15428539
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
200mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428539 25 mg 25mg
15438539 100 mg 100mg
15408539 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66960.MB
Request Bulk or Custom Format
Besidder anti-tumor aktivitet
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) hæmmer varmechokprotein 90 (Hsp90), ekspressionen af varmechokfaktor-1 og aktiviteten af onkogene proteiner såsom N-ras, Ki-ras, c-Akt og p185erB2. Ud over dets antitumorvirkninger inducerer 17-AAG også apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) hæmmer varmechokprotein 90 (Hsp90), ekspressionen af varmechokfaktor-1 og aktiviteten af onkogene proteiner såsom N-ras, Ki-ras, c-Akt og p185erB2. Ud over dets antitumorvirkninger inducerer 17-AAG også apoptose.
Opløselighed
Opløselig i DMSO ved 150 mg/ml; opløselig i ethanol ved 5 mg/ml. Meget dårligt opløseligt i vand
Bemærkninger
Forskning Anvendelse Kun: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75747-14-7
Molekylær formel C31H43N3O8
Molekylvægt (g/mol) 585.698
MDL nummer MFCD04973892
InChI nøgle AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Synonym 17-aag
PubChem CID 133688938
IUPAC navn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11-dimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-tri oxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamat
SMIL CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Smeltepunkt 207°C to 209°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formel vægt 585.69
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof