Få mere at vide
17-(Acetyloxy)-6-(hydroxymethyl)-pregna-4,6-diene-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30326922
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30326922 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30326922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1657505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-(Acetyloxy)-6-(hydroxymethyl)-pregna-4,6-diene-3,20-dione
CAS 1867-41-0
Molekylær formel C24H32O5
Mængde 5 mg
Synonym 17-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17-Acetate, (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
InChI formel InChI=1S/C24H32O5/c1-14(26)24(29-15(2)27)10-7-20-18-11-16(13-25)21-12-17(28)5-8-22(21,3)19(18)6-9-23(20,24)4/h11-12,18-20,25H,5-10,13H2,1-4H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(CO)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 400.51