Få mere at vide
Melford 17-AAG
Artikelnummer. 30017965
Skift visning
Mængde:
1 mg
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017965 500 μg
30017966 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017965 Leverandør Melford Leverandørnr. A200450.0005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
17-AAG (17-Allylamino-17-demethoxygeldanamycin) er et syntetisk derivat af geldanamycin. Ligesom geldanamycin er 17-AAG anerkendt for sin rolle som en inhibitor af varmechokprotein 90 (Hsp90), en molekylær chaperon involveret i proteinfoldning og stabilisering.
17-AAG (17-Allylamino-17-demethoxygeldanamycin) er et syntetisk derivat af geldanamycin. Ligesom geldanamycin er 17-AAG anerkendt for sin rolle som en inhibitor af varmechokprotein 90 (Hsp90), en molekylær chaperon involveret i proteinfoldning og stabilisering.
Det bruges ofte som et værktøj til at studere Hsp90-afhængige processer. Ved at hæmme Hsp90 påvirker 17-AAG stabiliteten og funktionen af forskellige klientproteiner, hvoraf mange er involveret i kritiske cellulære processer, herunder signaltransduktion og cellecyklusregulering. I lighed med geldanamycin er 17-AAG særligt relevant i kræftforskning, da Hsp90 ofte er afgørende for stabiliteten af onkoproteiner.
Forskere bruger 17-AAG til at udforske de molekylære mekanismer af Hsp90-hæmning med potentielle anvendelser til at forstå cancerbiologi og udvikle terapeutiske strategier.
Tekniske data
CAS 75747-14-7
Molekylær formel C31H43N3O8
Mængde 500 μg