Få mere at vide
17-(3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-(3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one |
| CAS | 154229-21-7 |
| Molekylær formel | C24 H29 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CB 7627, Abiraterone impurity D4A, Androsta-4,16-dien-3-one','17-(3-pyridinyl)- (9CI','ACI), 17-(3-Pyridinyl)androsta-4,16-dien-3-one (ACI), CB 7627, Δ4-Abiraterone, 17-(Pyridin-3-yl)androst-4,16-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13-15,19,21-22H,5-6,8-12H2,1-2H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(C(C2=CN=CC=C2)=CC3)[C@]3([H])[C@@](CCC4=CC5=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])CC1 |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.49 |
| Formel vægt | 347.2249 |