Få mere at vide
17-(3-Pyridinyl)-3-propanoate-androsta-5,16-dien-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17-(3-Pyridinyl)-3-propanoate-androsta-5,16-dien-3-ol |
| CAS | 1620323-43-4 |
| Molekylær formel | C27 H35 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Abiraterone Propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35NO2/c1-4-25(29)30-20-11-13-26(2)19(16-20)7-8-21-23-10-9-22(18-6-5-15-28-17-18)27(23,3)14-12-24(21)26/h5-7,9,15,17,20-21,23-24H,4,8,10-14,16H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC navn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.572 |
| Formel vægt | 405.267 |