missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mikromol™
Beskrivelse
17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6a-Methylprednisone |
| CAS | 91523-05-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6a-Methylprednisone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H28 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methylprednisolone Imp. A (EP), Methylprednisolone USP Related Compound A, Methylprednisolone USP RC A, 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Methylprednisolone Related Compound A, Methylprednisolone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC navn | (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?