missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mikromol™
Description
17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 2036-77-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H28 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Dexamethasone Imp. J (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?