Få mere at vide
17,21-Dihydroxy-16Alfa-methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion 21-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30180030
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180030 100 mg
30179893 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453275100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10106-41-9
Molekylær formel C24H30O5
Molekylvægt (g/mol) 398.49
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), Dexamethason Impurity I, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
IUPAC navn [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 398.2093
Procent renhed >95%