Få mere at vide
17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3Beta-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3beta-ol |
| CAS | 2428-57-1 |
| Molekylær formel | C21H32O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3beta-Hydroxyandrost-4-en-17-one Cyclic Ethylene Acetal, Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-[1,3]dioxolane] Androst-4-en-17-one Deriv., (3beta)-3-Hydroxyandrost-4-en-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,15-18,22H,3-12H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC45OCCO5 |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethylspiro[1,2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-1,3-dioxolane]-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.48 |
| Formel vægt | 332.2351 |