Få mere at vide
Fisherbrand™ Plastlås Bacti Caps
Artikelnummer. 11517153 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11517153 Grøn Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11517153
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent jomfru plastik, Bacti-Caps™ give en fast, positiv dyrkningsrørlukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling. De er ideelle til brug i videnskab, forskning og andre laboratorier.
  • Bacti-Caps™ give en fast, positiv dyrkningsrørlukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til vatpropper
  • Velegnet til alle standard reagensglasstørrelser, de passer til kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm og 38 mm
  • De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen. Bacti-Caps™ er lavet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere
  • Forbedret kulturvækst
  • Farvekodet
  • Kontrolleret gasudveksling
Ordreinfo
dimClosureColor
Tekniske data
Produkttype Lås Bacti Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Plast
Farve Grøn
Mængde 100 pakke
Størrelse (metrisk) 16 mm
Til brug med (udstyr) Reagensglas