Få mere at vide
Thermo Scientific™ 16 ml Nalgene Oak Ridge røradaptere til Fiberlite F13-14x50cy Rotor og F15-8x50cy Rotor
Plads til 16mL Oak Ridge rør i Thermo Scientific™ Fiberlite™ koniske rørrotorer.
Brand:  Thermo Scientific™ 010-0376
1820.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 15382167
  • 1829.57 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Plads til 16 ml Nalgene Oak Ridge rør i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Ridge Tube Adapter
16 mL
16 ml Nalgene Oak Ridge røradapter
16 ml Nalgene Oak Ridge rør
Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 16 ml Nalgene Oak Ridge røradaptere til Fiberlite F13-14x50cy Rotor og F15-8x50cy Rotor >