Få mere at vide
16beta-Hydroxy Stanozolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16b-Hydroxystanozolol |
| CAS | 125590-76-3 |
| Molekylær formel | C21 H32 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 16beta-Hydroxystanozolol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)8-13(19)4-5-14-15(19)6-7-20(2)16(14)9-18(24)21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12Cc3cn[nH]c3C[C@@H]1CC[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4C[C@H](O)[C@]5(C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.49 |
| Formel vægt | 344.2464 |