missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(16Beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30325794
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325794 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1877531MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (16beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 24510-55-2
Molekylær formel C24H32O5
Mængde 1 mg
Synonym 17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dion, 21-Acetate (8CI)
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1
IUPAC navn tert-butyl N-piperidin-4-ylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 400.51
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.