missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(16Beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16beta)-21-(Acetyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 24510-55-2 |
| Molekylær formel | C24H32O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dion, 21-Acetate (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNCC1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-piperidin-4-ylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.51 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?