Få mere at vide
(16Beta)-17,21-Dihydroxy-16Beta-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16beta)-17,21-Dihydroxy-16beta-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 13504-15-9 |
| Molekylær formel | C22 H28 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | USP Betamethasone Related Compound C, Betamethasone EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16+,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.46 |
| Formel vægt | 356.1988 |