missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

16b-Betamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30341750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341750 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3270455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9,11Beta-Epoxy-17-hydroxy-16Beta-methyl-3,20-dioxo-9Beta-pregna-1,4-dien-21-yl Propanoate
CAS 205105-83-5
Molekylær formel C25 H32 O6
Mængde 5 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)-, (9β,11β,16β)- (9CI), 9,11β-Epoxy-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-21-yl propanoate, Betamethasone 9,11-epoxide 21-propionate
InChI formel InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(28)30-13-19(27)24(29)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(26)8-9-22(15,3)25(17)20(31-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,20-,22-,23-,24-,25+/m0/s1
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(1S,2S,10S,11S,13S,14R,15S,17S)-14-hydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 428.518
Formel vægt 428.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.