missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16Alpha-Methyl-9,11-dehydro Prednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 356.1988 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?