missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16Alpha-Methyl-11-oxo Prednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vægt | 372.1937 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?