Få mere at vide
16alpha-Hydroxy Progesterone, TRC
Artikelnummer. 30136720
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136720 250 mg
18002420 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952430250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 438-07-3
Molekylær formel C21 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 16-hydroxy-, (16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α-hydroxy- (8CI), (16α)-16-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-δ4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyprogesterone, 16α-Hydroxy progesterone, NSC 523249, NSC 53910
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-acetyl-16-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16alpha-Hydroxy Progesterone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)19-18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-20(13,2)16(15)7-9-21(17,19)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 330.2195
Procent renhed >95%