missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

16alpha-Hydroxy Estrone, TRC

Artikelnummer. 18041530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18041530 1 mg -
18090810 2.5 mg 2.5mg
18081520 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9419001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 566-76-7
Molekylær formel C18 H22 O3
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Synonym (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3,16α-dihydroxy- (8CI), (16α)-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 16α-Hydroxyestrone, 3,16α-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α-diol-17-one, Estriol Imp. H (EP)
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R)-3,16-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 16a-Hydroxy Estrone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1
Formel vægt 286.1569
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.