Få mere at vide
16alpha-Hydroxy Androsterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha-Hydroxyandrosterone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h11-16,20-21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 306.2195 |