Få mere at vide
16alpha-Hydroxy-17beta-estradiol-2,4-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol-2,4-d2 |
| CAS | 53866-32-3 |
| Molekylær formel | C18 2H2 H22 O3 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Estriol-(2,4-D2), Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,16,17-triol, (16α,17β)-, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,16,17-triol, Estriol-2,4-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]4 [C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | (8 R,9 S,13 S,14 S,16 R,17 R)-2,4-dideuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.39 |
| Formel vægt | 290.1851 g/mol |
| Vis mere |