missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

16Alpha-Dexamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30354271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354271 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2988655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 16alpha-Dexamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate
CAS 494870-08-5
Molekylær formel C25 H32 O6
Mængde 5 mg
Synonym (9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(28)30-13-19(27)24(29)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(26)8-9-22(15,3)25(17)20(31-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,20+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 428.52
Formel vægt 428.2199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.