missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(16Alpha)-21-Chloro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30351532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351532 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3667105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (16alpha)-21-Chloro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
CAS 151265-36-0
Molekylær formel C22H27ClO3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO3/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
IUPAC navn (8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 374.9
Formel vægt 374.1649
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.