missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(16Alpha)-21-Chloro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16alpha)-21-Chloro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 151265-36-0 |
| Molekylær formel | C22H27ClO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO3/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.9 |
| Formel vægt | 374.1649 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?