Få mere at vide
(16alpha)-21-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione Mometasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-25(16,2)23(18)20(30)13-26(19,3)27(15,22(31)14-28)34-24(32)21-5-4-10-33-21/h4-5,8-10,12,15,18-19,23H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,23-,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vægt | 484.1653 |
| Procent renhed | >95% |