Få mere at vide
(16Alpha,17Beta)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,16,17-tetrol-16,17-diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (16alpha,17beta)- Estra-1,3,5(10)-triene-3,4,16,17-tetrol-16,17-diacetate |
| CAS | 106257-01-6 |
| Molekylær formel | C22H28O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-3,4-Dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-16,17-diyl Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O6/c1-11(23)27-19-10-17-15-4-5-16-13(6-7-18(25)20(16)26)14(15)8-9-22(17,3)21(19)28-12(2)24/h6-7,14-15,17,19,21,25-26H,4-5,8-10H2,1-3H3/t14-,15-,17+,19-,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,13S,14S,16R,17R)-17-acetyloxy-3,4-dihydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.45 |
| Formel vægt | 388.1886 |