Få mere at vide
16alpha,17-Epoxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha,17-Epoxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione |
| CAS | 94088-90-1 |
| Molekylær formel | C21H26O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (16α)-16,17-Epoxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h7,10,15,17-18H,4-6,8-9,11H2,1-3H3/t15-,17?,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])C2=CC[C@@]4(C)C3([H])C[C@H](O5)[C@]45C(C)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vægt | 326.1882 |