Få mere at vide
16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17980946
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17980946 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17980946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0204.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 1040085-98-0
Analyt- eller komponentnavne 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H30 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. B (EP), Budesonide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMIL CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC navn 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Molekylvægt (g/mol) 402.48
Mængde 50 mg
Formel vægt 402,2042 g/mol