missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (1,2-Dihydrobudesonide), Mikromol™
Beskrivelse
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (1,2-Dihydrobudesonide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydrobudesonide |
| CAS | 137174-25-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Dihydrobudesonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25H36O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Budesonide Imp. G (EP), Budesonide USP Related Compound G, Budesonide USP RC G, 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydrobudesonide, Budesonide Related Compound G, Budesonide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h10,16-18,20-22,26,28H,4-9,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.55 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?