Få mere at vide
16a-Bromodehydro Epiandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha-Bromodehydro Epiandrosterone |
| CAS | 1093-91-0 |
| Molekylær formel | C19H27BrO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Androsten-16alpha-bromo-3beta-ol-17-one, (3beta,16alpha)-16-Bromo-3-hydroxy-androst-5-en-17-one, 16.alpha-Bromo-3beta-hydroxy-5-androsten-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h3,12-16,21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15?,16+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)C3C[C@@H](Br)C4=O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,16R)-16-bromo-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.32 |
| Formel vægt | 366.1194 |