Få mere at vide
16a,17a-Epoxyprogesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha,17alpha-Epoxyprogesterone |
| CAS | 1097-51-4 |
| Molekylær formel | C21H28O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 16alpha,17-Epoxypregn-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17alpha-Epoxy-4-pregnene-3,20-dione, 16alpha,17-Epoxyprogesterone, 16alpha,17alpha-Oxidopregn-4-ene-3,20-dione, 16alpha,17alpha-Oxidoprogesterone, NSC 18315 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vægt | 328.2038 |