Få mere at vide
Thermo Scientific Electronic Handheld Crimper for 20mm Flip-off Crim
Brand:  Thermo Scientific 60180-ECR20FO
7494.98 DKK valid until 2026-08-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
Electronic Handheld Crimper for 20mm Flip-off Crimp Caps
Produktkode 16450955
  • 7889.45 DKK / Pakke med 1
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-08-31
Spotlight-tilbud
Kampagnekode: 28036
Oplev Spotlight-kampagner fra Fisher Scientific-kanalen med eksklusive tilbud på laboratoriekemikalier, udstyr, forbrugsvarer og vigtige laboratorieforsyninger i en begrænset periode.
Anvender kampagne og tilføjer...