Beskrivelse
Støbt af polystyren i premium-kvalitet for klarhed
- Polystyrene tubes can withstand up to 1500rpm during centrifugation
- Polypropylene tubes can withstand up to 3000rpm and are autoclavable and freezable
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 2000/Cs. |
| Kantet | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Test Tube |